Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calpain-1 catalytic subunit Protein
Código de producto. 15997519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15997519 100 μg 100 microgramos
15907529 10 μg 10 microgramos
15947529 50 μg 50 microgramos
15927529 200 μg 200 microgramos
15937529 500 μg 500 microgramos
15917529 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15997519
Marca: enQuireBio™ QP5755ec100ug
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001103974.1
ID de gen (Entrez) 12333
Nombre Calpain-1 catalytic subunit Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Capn1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MTEELITPVY CTGVSAQVQK KRDKELGLGR HENAIKYLGQ DYETLRARCL QSGVLFQDEA FPPVSHSLGF KELGPHSSKT YGIKWKRPTE LMSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNETI LHRVVPYGQS FQDGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVIDDLLPT KDGKLVFVHS AQGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGCT SEAFEDFTGG VTEWYDLQKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SINISDIRDL EAITFKNLVR GHAYSVTGAK QVTYQGQRVN LIRMRNPWGE VEWKGPWSDS SYEWNKVDPY EREQLRVKME DGEFWMSFRD FIREFTKLEI CNLTPDALKS RTLRNWNTTF YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LEEVDDADDY DNRESGCSFL LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYQVPR ELAGQPVHLK RDFFLANASR AQSEHFINLR EVSNRIRLPP GEYIVVPSTF EPNKEGDFLL RFFSEKKAGT QELDDQIQAN LPDEKVLSEE EIDDNFKTLF SKLAGDDMEI SVKELQTILN RIISKHKDLR TNGFSLESCR SMVNLMDRDG NGKLGLVEFN ILWNRIRNYL TIFRKFDLDK SGSMSAYEMR MAIEAAGFKL NKKLHELIIT RYSEPDLAVD FDNFVCCLVR LETMFRFFKL LDTDLDGVVT FDLFKWLQLT MFA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.