missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calpain-1 catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Calpain-1 catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP5755-ec-10ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001103974.1 | |
Calpain-1 catalytic subunit Protein | |
Research Use Only | |
Capn1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTEELITPVY CTGVSAQVQK KRDKELGLGR HENAIKYLGQ DYETLRARCL QSGVLFQDEA FPPVSHSLGF KELGPHSSKT YGIKWKRPTE LMSNPQFIVD GATRTDICQG ALGDCWLLAA IASLTLNETI LHRVVPYGQS FQDGYAGIFH FQLWQFGEWV DVVIDDLLPT KDGKLVFVHS AQGNEFWSAL LEKAYAKVNG SYEALSGGCT SEAFEDFTGG VTEWYDLQKA PSDLYQIILK ALERGSLLGC SINISDIRDL EAITFKNLVR GHAYSVTGAK QVTYQGQRVN LIRMRNPWGE VEWKGPWSDS SYEWNKVDPY EREQLRVKME DGEFWMSFRD FIREFTKLEI CNLTPDALKS RTLRNWNTTF YEGTWRRGST AGGCRNYPAT FWVNPQFKIR LEEVDDADDY DNRESGCSFL LALMQKHRRR ERRFGRDMET IGFAVYQVPR ELAGQPVHLK RDFFLANASR AQSEHFINLR EVSNRIRLPP GEYIVVPSTF EPNKEGDFLL RFFSEKKAGT QELDDQIQAN LPDEKVLSEE EIDDNFKTLF SKLAGDDMEI SVKELQTILN RIISKHKDLR TNGFSLESCR SMVNLMDRDG NGKLGLVEFN ILWNRIRNYL TIFRKFDLDK SGSMSAYEMR MAIEAAGFKL NKKLHELIIT RYSEPDLAVD FDNFVCCLVR LETMFRFFKL LDTDLDGVVT FDLFKWLQLT MFA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
12333 | |
10 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Calpain-1 catalytic subunit Protein > 10μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido