Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AIMP1 / EMAP2 / SCYE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Aimp1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044840
|
enQuireBio™
QP6654-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064840
|
enQuireBio™
QP6654-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054840
|
enQuireBio™
QP6654-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074840
|
enQuireBio™
QP6654-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084840
|
enQuireBio™
QP6654-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094840
|
enQuireBio™
QP6654-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Aimp1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATNDAVLKRL EQKGAEADQI IEYLKQQVAL LKEKAILQAT MREEKKLRVE NAKLKKEIEE LKQELILAEI HNGVEQVRVR LSTPLQTNCT ASESVVQSPS VATTASPATK EQIKAGEEKK VKEKTEKKGE KKEKQQSAAA STDSKPIDAS RLDLRIGCIV TAKKHPDADS LYVEEVDVGE AAPRTVVSGL VNHVPLEQMQ NRMVVLLCNL KPAKMRGVLS QAMVMCASSP EKVEILAPPN GSVPGDRITF DAFPGEPDKE LNPKKKIWEQ IQPDLHTNAE CVATYKGAPF EVKGKGVCRA QTMANSGIK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |