Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AIMP1 / EMAP2 / SCYE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6654-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074840
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
AIMP1 / EMAP2 / SCYE1 Protein
Research Use Only
Aimp1
Recombinant Protein
E. coli
ATNDAVLKRL EQKGAEADQI IEYLKQQVAL LKEKAILQAT MREEKKLRVE NAKLKKEIEE LKQELILAEI HNGVEQVRVR LSTPLQTNCT ASESVVQSPS VATTASPATK EQIKAGEEKK VKEKTEKKGE KKEKQQSAAA STDSKPIDAS RLDLRIGCIV TAKKHPDADS LYVEEVDVGE AAPRTVVSGL VNHVPLEQMQ NRMVVLLCNL KPAKMRGVLS QAMVMCASSP EKVEILAPPN GSVPGDRITF DAFPGEPDKE LNPKKKIWEQ IQPDLHTNAE CVATYKGAPF EVKGKGVCRA QTMANSGIK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol