Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ADH7 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ADH7, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_033756.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11529 |
Nombre | ADH7 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16090221
|
enQuireBio™
QP7693-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16030231
|
enQuireBio™
QP7693-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16080221
|
enQuireBio™
QP7693-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16010231
|
enQuireBio™
QP7693-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16020231
|
enQuireBio™
QP7693-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16000231
|
enQuireBio™
QP7693-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_033756.2 | |
ADH7 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11529 | |
Research Use Only | |
ADH7 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTAGKVIKC KAAVLWGVNQ PFSIEEIEVA PPKAKEVRVK ILATGICRTD DHIIKGSMVS KFPVIVGHEA VGVVESVGEG VTTVRPGDKV IPLFLPQCRE CNACLNPEGN LCIRSDLTGR GVLADGTTRF TCKGKPVQHF MNTSTFTEYT VLDESSVAKV DGAAPPEKAC LIGCGFSTGY GAAVKTAKVT PGSTCVVFGL GGVGLSVIMG CKAAGASRII GIDINKDKFQ KALAVGATEC ISPKDSTKPI SEVLSDMTGN TIQYTFEVIG RLETMVDALS SCHMNYGTSV VVGAPPSAKM LTYDPMLLFT GRTWKGCVFG GWKSRDDVPK LVTEFLEKKF DLDQLITHTL PFNNINEGFE LLYSGKSIRT VLTF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse ADH7 Protein