Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ADH7 Protein
Código de producto. 16020231
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16020231
Marca: enQuireBio™ QP7693ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ADH7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033756.2
ID de gen (Entrez) 11529
Nombre ADH7 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ADH7
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MGTAGKVIKC KAAVLWGVNQ PFSIEEIEVA PPKAKEVRVK ILATGICRTD DHIIKGSMVS KFPVIVGHEA VGVVESVGEG VTTVRPGDKV IPLFLPQCRE CNACLNPEGN LCIRSDLTGR GVLADGTTRF TCKGKPVQHF MNTSTFTEYT VLDESSVAKV DGAAPPEKAC LIGCGFSTGY GAAVKTAKVT PGSTCVVFGL GGVGLSVIMG CKAAGASRII GIDINKDKFQ KALAVGATEC ISPKDSTKPI SEVLSDMTGN TIQYTFEVIG RLETMVDALS SCHMNYGTSV VVGAPPSAKM LTYDPMLLFT GRTWKGCVFG GWKSRDDVPK LVTEFLEKKF DLDQLITHTL PFNNINEGFE LLYSGKSIRT VLTF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.