Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Peptidoglycan-binding protein ArfA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9625-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058521
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
WP_003404684.1
50 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein
Research Use Only
arfA
Recombinant Protein
Yeast
MASKAGLGQT PATTDARRTQ KFYRGSPGRP WLIGAVVIPL LIAAIGYGAF ERPQSVTGPT GVLPTLTPTS TRGASALSLS LLSISRSGNT VTLIGDFPDE AAKAALMTAL NGLLAPGVNV IDQIHVDPVV RSLDFSSAEP VFTASVPIPD FGLKVERDTV TLTGTAPSSE HKDAVKRAAT STWPDMKIVN NIEVTGQAPP GPPASGPCAD LQSAINAVTG GPIAFGNDGA SLIPADYEIL NRVADKLKAC PDARVTINGY TDNTGSEGIN IPLSAQRAKI VADYLVARGV AGDHIATVGL GSVNPIASNA TPEGRAKNRR VEIVVN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein > 50μg