Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | WP_003404684.1 |
Nombre | M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein |
Cantidad | 10 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | arfA |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | M. tuberculosis |
Especie | Yeast |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Peptidoglycan-binding protein ArfA Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido