Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Florida 04/2006 Recombinant Protein
A cDNA sequence encoding the Florida 04/2006 Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2835.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza Florida 04/2006 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Influenza |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15998698
|
enQuireBio™
QP11889-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15988698
|
enQuireBio™
QP11889-10ug |
10 μg |
314.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15978698
|
enQuireBio™
QP11889-100ug |
100 μg |
2835.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Influenza Florida 04/2006 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Influenza | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The Recombinant B/ Florida 04/2006solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Influenza Florida 04/2006 Recombinant Protein