Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza Florida 04/2006 Recombinant Protein
Código de producto. 15998698
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15998698
Marca: enQuireBio™ QP118892ug
A cDNA sequence encoding the Florida 04/2006 Recombinant was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Influenza Florida 04/2006 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón The Recombinant B/ Florida 04/2006solution contains 10mM Sodium phosphate, pH 7.1,150mM NaCl and 0.005% Tween-20.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.