Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus Influenza A H1N1 (strain A/New Jersey/8/1976) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
458.00€ - 3905.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | NP |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027420
|
enQuireBio™
QP7117-10ug |
10 μg |
458.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16067420
|
enQuireBio™
QP7117-50ug |
50 μg |
656.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16017420
|
enQuireBio™
QP7117-100ug |
100 μg |
1120.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047420
|
enQuireBio™
QP7117-200ug |
200 μg |
1835.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16057420
|
enQuireBio™
QP7117-500ug |
500 μg |
2455.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16037420
|
enQuireBio™
QP7117-1mg |
1 mg |
3905.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASQGTKRSY EQMETGGERQ DATEIRASVG RMIGGIGRFY IQMCTELKLS DYEGRLIQNS ITIERMVLSA FDERRNKYLE EHPSAGKDPK KTGGPIYKRI DGKWMRELIL YDKEEIRRVW RQANNGEDAT AGLTHIMIWH SNLNDATYQR TRALVRTGMD PRMCSLMQGS TLPRRSGAAG AAVKGVGTIA MELIGMIKRG INDRNFWRGE NGRRTRIAYE RMCNILKGKF QTAAQRAMMD QVRESRNPGN AEIEDLIFLA RSALILRGSV AHKSCLPACV YGLAVASGHD FEREGYSLVG IDPFKLLQNS QVFSLIRPNE NPAHKSQLVW MACHSAAFED LRVSGFIRGK KVVPRGRLST RGVQIASNEN VEAMDSSTLE LRSRYWAIRT RSGGNTNQQK ASADQISVQP TFSVQRNLPF ERATVMAAFI GDNEGRTSDM RTEIIRMMES AKPEDLSFQG RGVFELSDEK ATNPIVPSFD MNNEGSYFFG DNAEEYDN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein