Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Influenza A H1N1 (New Jersey / 8 / 1976) NucleoProtein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | NP |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Influenza |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His-SUMO |
| Mostrar más |