Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZSCAN20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZSCAN20, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_660281.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7579 |
Nombre | ZSCAN20 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096710
|
enQuireBio™
QP6913-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016720
|
enQuireBio™
QP6913-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16006720
|
enQuireBio™
QP6913-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026720
|
enQuireBio™
QP6913-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036720
|
enQuireBio™
QP6913-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046720
|
enQuireBio™
QP6913-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_660281.2 | |
ZSCAN20 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 4 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7579 | |
Research Use Only | |
ZSCAN20 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAMALELQAQ ASPQPEPEEL LIVKLEEDSW GSESKLWEKD RGSVSGPEAS RQRFRQFQYR DAAGPHEAFS QLWALCCRWL RPEIRLKEQI LELLVLEQFL TILPREVQTW VQARHPESGE EAVALVEDWH RETRTAGQSG LELHTEETRP LKTGEEAQSF QLQPVDPWPE GQSQKKGVKN TCPDLPNHLN AEVAPQPLKE SGVPVSKPSN TSEKEQGPEF WGLSLINSGK RSTADYSLDN EPAQALTWRD SRAWEEQYQW DVEDMKVSGV HWGYEETKTF LAILSESPFS EKLRTCHQNR QVYRAIAEQL RARGFLRTLE QCRYRVKNLL RNYRKAKSSH PPGTCPFYEE LEALVRARTA IRATDGPGEA VALPRLGYSD AEMDEQEEGG WDPEEMAEDC NGAGLVNVES TQGPRIAGAP ALFQSRIGKN MGV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |