Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ZSCAN20 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ZSCAN20, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6913-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_660281.2
ZSCAN20 Protein
Research Use Only
ZSCAN20
Recombinant Protein
E. coli
MAMALELQAQ ASPQPEPEEL LIVKLEEDSW GSESKLWEKD RGSVSGPEAS RQRFRQFQYR DAAGPHEAFS QLWALCCRWL RPEIRLKEQI LELLVLEQFL TILPREVQTW VQARHPESGE EAVALVEDWH RETRTAGQSG LELHTEETRP LKTGEEAQSF QLQPVDPWPE GQSQKKGVKN TCPDLPNHLN AEVAPQPLKE SGVPVSKPSN TSEKEQGPEF WGLSLINSGK RSTADYSLDN EPAQALTWRD SRAWEEQYQW DVEDMKVSGV HWGYEETKTF LAILSESPFS EKLRTCHQNR QVYRAIAEQL RARGFLRTLE QCRYRVKNLL RNYRKAKSSH PPGTCPFYEE LEALVRARTA IRATDGPGEA VALPRLGYSD AEMDEQEEGG WDPEEMAEDC NGAGLVNVES TQGPRIAGAP ALFQSRIGKN MGV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7579
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol