Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGFB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VEGFB, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001230662.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7423 |
Nombre | VEGFB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058351
|
enQuireBio™
QP9463-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16098351
|
enQuireBio™
QP9463-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068351
|
enQuireBio™
QP9463-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088351
|
enQuireBio™
QP9463-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008361
|
enQuireBio™
QP9463-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078351
|
enQuireBio™
QP9463-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001230662.1 | |
VEGFB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7423 | |
Research Use Only | |
VEGFB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
PVSQPDAPGH QRKVVSWIDV YTRATCQPRE VVVPLTVELM GTVAKQLVPS CVTVQRCGGC CPDDGLECVP TGQHQVRMQI LMIRYPSSQL GEMSLEEHSQ CECRPKKKDS AVKPDRAATP HHRPQPRSVP GWDSAPGAPS PADITHPTPA PGPSAHAAPS TTSALTPGPA AAAADAAASS VAKGGA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |