Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGFB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VEGFB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9463-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16068351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001230662.1
VEGFB Protein
Research Use Only
VEGFB
Recombinant Protein
Yeast
PVSQPDAPGH QRKVVSWIDV YTRATCQPRE VVVPLTVELM GTVAKQLVPS CVTVQRCGGC CPDDGLECVP TGQHQVRMQI LMIRYPSSQL GEMSLEEHSQ CECRPKKKDS AVKPDRAATP HHRPQPRSVP GWDSAPGAPS PADITHPTPA PGPSAHAAPS TTSALTPGPA AAAADAAASS VAKGGA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7423
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol