Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VEGFB Protein
Código de producto. 16088351
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16088351 200 μg 200 microgramos
16068351 10 μg 10 microgramos
16008361 50 μg 50 microgramos
16058351 100 μg 100 microgramos
16098351 500 μg 500 microgramos
16078351 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16088351 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9463ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VEGFB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_001230662.1
ID de gen (Entrez) 7423
Nombre VEGFB Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VEGFB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia PVSQPDAPGH QRKVVSWIDV YTRATCQPRE VVVPLTVELM GTVAKQLVPS CVTVQRCGGC CPDDGLECVP TGQHQVRMQI LMIRYPSSQL GEMSLEEHSQ CECRPKKKDS AVKPDRAATP HHRPQPRSVP GWDSAPGAPS PADITHPTPA PGPSAHAAPS TTSALTPGPA AAAADAAASS VAKGGA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.