missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human URM1 Protein
A cDNA sequence encoding the URM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | URM1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905089
|
enQuireBio™
QP13906-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995079
|
enQuireBio™
QP13906-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985079
|
enQuireBio™
QP13906-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
URM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The URM1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAPLSVEVE FGGGAELLFD GIKKHRVTLP GQEEPWDIRN LLIWIKKNLL KERPELFIQG DSVRPGILVL INDADWELLG ELDYQLQDQD SVLFISTLHG G | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human URM1 Protein