Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human URM1 Protein
Código de producto. 15995079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15995079 20 μg 20 microgramos
15905089 5 μg 5 microgramos
15985079 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15995079
Marca: enQuireBio™ QP1390620ug
A cDNA sequence encoding the URM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre URM1 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAAPLSVEVE FGGGAELLFD GIKKHRVTLP GQEEPWDIRN LLIWIKKNLL KERPELFIQG DSVRPGILVL INDADWELLG ELDYQLQDQD SVLFISTLHG G
Tampón The URM1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.