Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C20orf197 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C20orf197, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001289742.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 284756 |
Nombre | Uncharacterized protein C20orf197 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031171
|
enQuireBio™
QP7850-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16071171
|
enQuireBio™
QP7850-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16021171
|
enQuireBio™
QP7850-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16051171
|
enQuireBio™
QP7850-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16061171
|
enQuireBio™
QP7850-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16041171
|
enQuireBio™
QP7850-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001289742.1 | |
Uncharacterized protein C20orf197 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
284756 | |
Research Use Only | |
C20orf197 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVALFQHSPY WQADGYGHSH RLKCQHFKQH RQYNDKLEIS SNLGPQFNAL LNILLNIVHP TLSHDTRRSK GLKIEGLLQS RELGNSWTVT MCIWVLKALQ SSAPNKPLDW LDPMPCFQNL LARGTP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C20orf197 Protein