Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uncharacterized protein C20orf197 Protein
Código de producto. 16061171
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16061171 500 μg 500 microgramos
16031171 10 μg 10 microgramos
16071171 50 μg 50 microgramos
16021171 100 μg 100 microgramos
16051171 200 μg 200 microgramos
16041171 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16061171 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7850ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uncharacterized protein C20orf197, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001289742.1
ID de gen (Entrez) 284756
Nombre Uncharacterized protein C20orf197 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C20orf197
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MVALFQHSPY WQADGYGHSH RLKCQHFKQH RQYNDKLEIS SNLGPQFNAL LNILLNIVHP TLSHDTRRSK GLKIEGLLQS RELGNSWTVT MCIWVLKALQ SSAPNKPLDW LDPMPCFQNL LARGTP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.