missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP9752-ye-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001311042.1 | |
UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein | |
Research Use Only | |
UAP1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MNINDLKLTL SKAGQEHLLR FWNELEEAQQ VELYAELQAM NFEELNFFFQ KAIEGFNQSS HQKNVDARME PVPREVLGSA TRDQDQLQAW ESEGLFQISQ NKVAVLLLAG GQGTRLGVAY PKGMYDVGLP SRKTLFQIQA ERILKLQQVA EKYYGNKCII PWYIMTSGRT MESTKEFFTK HKYFGLKKEN VIFFQQGMLP AMSFDGKIIL EEKNKVSMAP DGNGGLYRAL AAQNIVEDME QRGIWSIHVY CVDNILVKVA DPRFIGFCIQ KGADCGAKVV EKTNPTEPVG VVCRVDGVYQ VVEYSEISLA TAQKRSSDGR LLFNAGNIAN HFFTVPFLRD VVNVYEPQLQ HHVAQKKIPY VDTQGQLIKP DKPNGIKMEK FVFDIFQFAK KFVVYEVLRE DEFSPLKNAD SQNGKDNPTT ARHALMSLHH CWVLNAGGHF IDENGSRLPA IPRSATNGKS ETITADVNHN LKDANDVPIQ CEISPLISYA GEGLESYVAD KEFHAPLIID ENGVHELVKN GI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
6675 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein > 100μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido