Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001311042.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6675 |
Nombre | UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018661
|
enQuireBio™
QP9752-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16058661
|
enQuireBio™
QP9752-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16008661
|
enQuireBio™
QP9752-ye-100ug |
100 μg |
959.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16038661
|
enQuireBio™
QP9752-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16048661
|
enQuireBio™
QP9752-ye-500ug |
500 μg |
2760.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16028661
|
enQuireBio™
QP9752-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001311042.1 | |
UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6675 | |
Research Use Only | |
UAP1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MNINDLKLTL SKAGQEHLLR FWNELEEAQQ VELYAELQAM NFEELNFFFQ KAIEGFNQSS HQKNVDARME PVPREVLGSA TRDQDQLQAW ESEGLFQISQ NKVAVLLLAG GQGTRLGVAY PKGMYDVGLP SRKTLFQIQA ERILKLQQVA EKYYGNKCII PWYIMTSGRT MESTKEFFTK HKYFGLKKEN VIFFQQGMLP AMSFDGKIIL EEKNKVSMAP DGNGGLYRAL AAQNIVEDME QRGIWSIHVY CVDNILVKVA DPRFIGFCIQ KGADCGAKVV EKTNPTEPVG VVCRVDGVYQ VVEYSEISLA TAQKRSSDGR LLFNAGNIAN HFFTVPFLRD VVNVYEPQLQ HHVAQKKIPY VDTQGQLIKP DKPNGIKMEK FVFDIFQFAK KFVVYEVLRE DEFSPLKNAD SQNGKDNPTT ARHALMSLHH CWVLNAGGHF IDENGSRLPA IPRSATNGKS ETITADVNHN LKDANDVPIQ CEISPLISYA GEGLESYVAD KEFHAPLIID ENGVHELVKN GI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein