Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein
Código de producto. 16058661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16058661 50 μg 50 microgramos
16018661 10 μg 10 microgramos
16008661 100 μg 100 microgramos
16038661 200 μg 200 microgramos
16048661 500 μg 500 microgramos
16028661 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16058661
Marca: enQuireBio™ QP9752ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001311042.1
ID de gen (Entrez) 6675
Nombre UDP-N-acetylhexosamine pyrophosphorylase Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UAP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MNINDLKLTL SKAGQEHLLR FWNELEEAQQ VELYAELQAM NFEELNFFFQ KAIEGFNQSS HQKNVDARME PVPREVLGSA TRDQDQLQAW ESEGLFQISQ NKVAVLLLAG GQGTRLGVAY PKGMYDVGLP SRKTLFQIQA ERILKLQQVA EKYYGNKCII PWYIMTSGRT MESTKEFFTK HKYFGLKKEN VIFFQQGMLP AMSFDGKIIL EEKNKVSMAP DGNGGLYRAL AAQNIVEDME QRGIWSIHVY CVDNILVKVA DPRFIGFCIQ KGADCGAKVV EKTNPTEPVG VVCRVDGVYQ VVEYSEISLA TAQKRSSDGR LLFNAGNIAN HFFTVPFLRD VVNVYEPQLQ HHVAQKKIPY VDTQGQLIKP DKPNGIKMEK FVFDIFQFAK KFVVYEVLRE DEFSPLKNAD SQNGKDNPTT ARHALMSLHH CWVLNAGGHF IDENGSRLPA IPRSATNGKS ETITADVNHN LKDANDVPIQ CEISPLISYA GEGLESYVAD KEFHAPLIID ENGVHELVKN GI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.