Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6863-ec-50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_003331.1 | |
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein | |
Research Use Only | |
UBE2D3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MALKRINKEL SDLARDPPAQ CSAGPVGDDM FHWQATIMGP NDSPYQGGVF FLTIHFPTDY PFKPPKVAFT TRIYHPNINS NGSICLDILR SQWSPALTIS KVLLSICSLL CDPNPDDPLV PEIARIYKTD RDKYNRISRE WTQKYAM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
7323 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein > 50μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido