Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein Código de producto.: 16016380
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein
Código de producto. p-7153716
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16016380
Marca: enQuireBio™ QP6863ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003331.1
ID de gen (Entrez) 7323
Nombre Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UBE2D3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MALKRINKEL SDLARDPPAQ CSAGPVGDDM FHWQATIMGP NDSPYQGGVF FLTIHFPTDY PFKPPKVAFT TRIYHPNINS NGSICLDILR SQWSPALTIS KVLLSICSLL CDPNPDDPLV PEIARIYKTD RDKYNRISRE WTQKYAM
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein >