Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003205.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7005 |
Nombre | Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012271
|
enQuireBio™
QP8032-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16052271
|
enQuireBio™
QP8032-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16002271
|
enQuireBio™
QP8032-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16032271
|
enQuireBio™
QP8032-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16042271
|
enQuireBio™
QP8032-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16022271
|
enQuireBio™
QP8032-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_003205.2 | |
Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7005 | |
Research Use Only | |
TEAD3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNLDQVSKDK ALQSMASMSS AQIVSASVLQ NKFSPPSPLP QAVFSTSSRF WSSPPLLGQQ PGPSQDIKPF AQPAYPIQPP LPPTLSSYEP LAPLPSAAAS VPVWQDRTIA SSRLRLLEYS AFMEVQRDPD TYSKHLFVHI GQTNPAFSDP PLEAVDVRQI YDKFPEKKGG LKELYEKGPP NAFFLVKFWA DLNSTIQEGP GAFYGVSSQY SSADSMTISV STKVCSFGKQ VVEKVETEYA RLENGRFVYR IHRSPMCEYM INFIHKLKHL PEKYMMNSVL ENFTILQVVT SRDSQETLLV IAFVFEVSTS EHGAQHHVYK LVKD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein