Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein
Código de producto. 16012271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16012271 10 μg 10 microgramos
16052271 50 μg 50 microgramos
16002271 100 μg 100 microgramos
16032271 200 μg 200 microgramos
16042271 500 μg 500 microgramos
16022271 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16012271
Marca: enQuireBio™ QP8032ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003205.2
ID de gen (Entrez) 7005
Nombre Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TEAD3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNLDQVSKDK ALQSMASMSS AQIVSASVLQ NKFSPPSPLP QAVFSTSSRF WSSPPLLGQQ PGPSQDIKPF AQPAYPIQPP LPPTLSSYEP LAPLPSAAAS VPVWQDRTIA SSRLRLLEYS AFMEVQRDPD TYSKHLFVHI GQTNPAFSDP PLEAVDVRQI YDKFPEKKGG LKELYEKGPP NAFFLVKFWA DLNSTIQEGP GAFYGVSSQY SSADSMTISV STKVCSFGKQ VVEKVETEYA RLENGRFVYR IHRSPMCEYM INFIHKLKHL PEKYMMNSVL ENFTILQVVT SRDSQETLLV IAFVFEVSTS EHGAQHHVYK LVKD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.