Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional adapter 3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional adapter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001265199.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10474 |
Nombre | Transcriptional adapter 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16034681
|
enQuireBio™
QP8449-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16074681
|
enQuireBio™
QP8449-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16024681
|
enQuireBio™
QP8449-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16054681
|
enQuireBio™
QP8449-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16064681
|
enQuireBio™
QP8449-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16044681
|
enQuireBio™
QP8449-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001265199.1 | |
Transcriptional adapter 3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10474 | |
Research Use Only | |
TADA3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSELKDCPLQ FHDFKSVDHL KVCPRYTAVL ARSEDDGIGI EELDTLQLEL ETLLSSASRR LRVLEAETQI LTDWQDKKGD RRFLKLGRDH ELGAPPKHGK PKKQKLEGKA GHGPGPGPGR PKSKNLQPKI QEYEFTDDPI DVPRIPKNDA PNRFWASVEP YCADITSEEV RTLEELLKPP EDEAEHYKIP PLGKHYSQRW AQEDLLEEQK DGARAAAVAD KKKGLMGPLT ELDTKDVD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional adapter 3 Protein