Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional adapter 3 Protein
Código de producto. 16044681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16044681 1 mg 1 miligramo
16034681 10 μg 10 microgramos
16074681 50 μg 50 microgramos
16024681 100 μg 100 microgramos
16054681 200 μg 200 microgramos
16064681 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16044681
Marca: enQuireBio™ QP8449ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional adapter 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265199.1
ID de gen (Entrez) 10474
Nombre Transcriptional adapter 3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TADA3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MSELKDCPLQ FHDFKSVDHL KVCPRYTAVL ARSEDDGIGI EELDTLQLEL ETLLSSASRR LRVLEAETQI LTDWQDKKGD RRFLKLGRDH ELGAPPKHGK PKKQKLEGKA GHGPGPGPGR PKSKNLQPKI QEYEFTDDPI DVPRIPKNDA PNRFWASVEP YCADITSEEV RTLEELLKPP EDEAEHYKIP PLGKHYSQRW AQEDLLEEQK DGARAAAVAD KKKGLMGPLT ELDTKDVD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.