missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor SPT4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6753-ec-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_003159.1 | |
Transcription elongation factor SPT4 Protein | |
Research Use Only | |
SUPT4H1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ALETVPKDLR HLRACLLCSL VKTIDQFEYD GCDNCDAYLQ MKGNREMVYD CTSSSFDGII AMMSPEDSWV SKWQRVSNFK PGVYAVSVTG RLPQGIVREL KSRGVAYKSR DTAIKT | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
6827 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor SPT4 Protein > 200μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido