missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TOR/mTOR GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
611.00€ - 812.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
---|---|
Formulación | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 2475 |
Peso molecular | MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18661221
|
Novus Biologicals™
H00002475-Q01-25ug |
25 μg |
812.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18685090
|
Novus Biologicals™
H00002475-Q01-10ug |
10 μg |
611.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.Especificaciones
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
2475 | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
MTOR | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa | |
EC 2.7.11.1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FLJ44809, FRAP, FRAP1FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FRAP2, Mammalian target of rapamycin, Mechanistic target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), mTOR, RAFT1, rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, Rapamycin target protein 1, RAPT1FKBP-rapamycin associated protein, serine/threonine-protein kinase mTOR | |
Autophagy, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Signal Transduction, Translation Control | |
TOR/mTOR |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human TOR/mTOR GST (N-Term) Protein