Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Threonine--tRNA ligase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001258825.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 80222 |
Nombre | Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015650
|
enQuireBio™
QP6762-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16035650
|
enQuireBio™
QP6762-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16025650
|
enQuireBio™
QP6762-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16045650
|
enQuireBio™
QP6762-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16055650
|
enQuireBio™
QP6762-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065650
|
enQuireBio™
QP6762-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001258825.1 | |
Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
80222 | |
Research Use Only | |
TARS2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EHYQEDMFAV QPPGSDRPPS SQSDDSTRHI TDTLALKPMN CPAHCLMFAH RPRSWRELPL RLADFGALHR AEASGGLGGL TRLRCFQQDD AHIFCTTDQL EAEIQSCLDF LRSVYAVLGF SFRLALSTRP SGFLGDPCLW DQAEQVLKQA LKEFGEPWDL NSGDGAFYGP KIDVHLHDAL GRPHQCGTIQ LDFQLPLRFD LQYKGQAGAL ERPVLIHRAV LGSVERLLGV LAESCGGKWP LWLSPFQVVV IPVGSEQEEY AKEAQQSLRA AGLVSDLDAD SGLTLSRRIR RAQLAHYNFQ FVVGQKEQSK RTVNIRTRDN RRLGEWDLPE AVQRLVELQN TRVPNAEEIF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |