Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Threonine--tRNA ligase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6762-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065650
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258825.1
Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
Research Use Only
TARS2
Recombinant Protein
E. coli
EHYQEDMFAV QPPGSDRPPS SQSDDSTRHI TDTLALKPMN CPAHCLMFAH RPRSWRELPL RLADFGALHR AEASGGLGGL TRLRCFQQDD AHIFCTTDQL EAEIQSCLDF LRSVYAVLGF SFRLALSTRP SGFLGDPCLW DQAEQVLKQA LKEFGEPWDL NSGDGAFYGP KIDVHLHDAL GRPHQCGTIQ LDFQLPLRFD LQYKGQAGAL ERPVLIHRAV LGSVERLLGV LAESCGGKWP LWLSPFQVVV IPVGSEQEEY AKEAQQSLRA AGLVSDLDAD SGLTLSRRIR RAQLAHYNFQ FVVGQKEQSK RTVNIRTRDN RRLGEWDLPE AVQRLVELQN TRVPNAEEIF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
80222
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol