Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
Código de producto. 16015650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16015650 100 μg 100 microgramos
16025650 10 μg 10 microgramos
16065650 50 μg 50 microgramos
16045650 200 μg 200 microgramos
16055650 500 μg 500 microgramos
16035650 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16015650 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6762ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Threonine--tRNA ligase, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001258825.1
ID de gen (Entrez) 80222
Nombre Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TARS2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia EHYQEDMFAV QPPGSDRPPS SQSDDSTRHI TDTLALKPMN CPAHCLMFAH RPRSWRELPL RLADFGALHR AEASGGLGGL TRLRCFQQDD AHIFCTTDQL EAEIQSCLDF LRSVYAVLGF SFRLALSTRP SGFLGDPCLW DQAEQVLKQA LKEFGEPWDL NSGDGAFYGP KIDVHLHDAL GRPHQCGTIQ LDFQLPLRFD LQYKGQAGAL ERPVLIHRAV LGSVERLLGV LAESCGGKWP LWLSPFQVVV IPVGSEQEEY AKEAQQSLRA AGLVSDLDAD SGLTLSRRIR RAQLAHYNFQ FVVGQKEQSK RTVNIRTRDN RRLGEWDLPE AVQRLVELQN TRVPNAEEIF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.