missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor alpha chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6836-ec-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
T-cell receptor alpha chain C region Protein | |
Research Use Only | |
TRAC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PNIQNPDPAV YQLRDSKSSD KSVCLFTDFD SQTNVSQSKD SDVYITDKTV LDMRSMDFKS NSAVAWSNKS DFACANAFNN SIIPEDTFFP SPESSCDVKL VEKSFETDTN LNFQNLSVIG FRILLLKVAG FNLLMTLRLW SS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein > 200μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido