Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein
Código de producto. p-7153682
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor alpha chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre T-cell receptor alpha chain C region Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TRAC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia PNIQNPDPAV YQLRDSKSSD KSVCLFTDFD SQTNVSQSKD SDVYITDKTV LDMRSMDFKS NSAVAWSNKS DFACANAFNN SIIPEDTFFP SPESSCDVKL VEKSFETDTN LNFQNLSVIG FRILLLKVAG FNLLMTLRLW SS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein >