Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor alpha chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6836-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006180
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
T-cell receptor alpha chain C region Protein
Research Use Only
TRAC
Recombinant Protein
E. coli
PNIQNPDPAV YQLRDSKSSD KSVCLFTDFD SQTNVSQSKD SDVYITDKTV LDMRSMDFKS NSAVAWSNKS DFACANAFNN SIIPEDTFFP SPESSCDVKL VEKSFETDTN LNFQNLSVIG FRILLLKVAG FNLLMTLRLW SS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein > 10μg