Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-box transcription factor TBX18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-box transcription factor TBX18, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001073977.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9096 |
Nombre | T-box transcription factor TBX18 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16025680
|
enQuireBio™
QP6766-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16065680
|
enQuireBio™
QP6766-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16015680
|
enQuireBio™
QP6766-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16045680
|
enQuireBio™
QP6766-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16055680
|
enQuireBio™
QP6766-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16035680
|
enQuireBio™
QP6766-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001073977.1 | |
T-box transcription factor TBX18 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9096 | |
Research Use Only | |
TBX18 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEKRRGSPC SMLSLKAHAF SVEALIGAEK QQQLQKKRRK LGAEEAAGAV DDGGCSRGGG AGEKGSSEGD EGAALPPPAG ATSGPARSGA DLERGAAGGC EDGFQQGASP LASPGGSPKG SPARSLARPG TPLPSPQAPR VDLQGAELWK RFHEIGTEMI ITKAGRRMFP AMRVKISGLD PHQQYYIAMD IVPVDNKRYR YVYHSSKWMV AGNADSPVPP RVYIHPDSPA SGETWMRQVI SFDKLKLTNN ELDDQGHIIL HSMHKYQPRV HVIRKDCGDD LSPIKPVPSG EGVKAFSFPE TVFTTVTAYQ NQQITRLKID RNPFAKGFRD SGRNRMGLEA LVESYAFWRP SLRTLTFEDI PGIPKQGNAS SSTLLQGTGN GVPATHPHLL SGSSCSSPAF HLGPNTSQLC SLAPADYSAC ARSGLTLNRY STSLAETYNR LTNQAGETFA PPRTPSYVGV SSSTSVNMSM GGTDGDTFSC PQTSLSMQIS GMSPQLQYIM PSPSSNAFAT NQTHQGSYNT FRLHSPCALY GYNFSTSPKL AASPEKIVSS QGSFLGSSPS GTMTDRQMLP PVEGVHLLSS GGQQSFFDSR TLGSLTLSSS QVSAHMV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human T-box transcription factor TBX18 Protein