Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human T-box transcription factor TBX18 Protein
Código de producto. 16015680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015680 100 μg 100 microgramos
16025680 10 μg 10 microgramos
16065680 50 μg 50 microgramos
16045680 200 μg 200 microgramos
16055680 500 μg 500 microgramos
16035680 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16015680
Marca: enQuireBio™ QP6766ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-box transcription factor TBX18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001073977.1
ID de gen (Entrez) 9096
Nombre T-box transcription factor TBX18 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TBX18
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAEKRRGSPC SMLSLKAHAF SVEALIGAEK QQQLQKKRRK LGAEEAAGAV DDGGCSRGGG AGEKGSSEGD EGAALPPPAG ATSGPARSGA DLERGAAGGC EDGFQQGASP LASPGGSPKG SPARSLARPG TPLPSPQAPR VDLQGAELWK RFHEIGTEMI ITKAGRRMFP AMRVKISGLD PHQQYYIAMD IVPVDNKRYR YVYHSSKWMV AGNADSPVPP RVYIHPDSPA SGETWMRQVI SFDKLKLTNN ELDDQGHIIL HSMHKYQPRV HVIRKDCGDD LSPIKPVPSG EGVKAFSFPE TVFTTVTAYQ NQQITRLKID RNPFAKGFRD SGRNRMGLEA LVESYAFWRP SLRTLTFEDI PGIPKQGNAS SSTLLQGTGN GVPATHPHLL SGSSCSSPAF HLGPNTSQLC SLAPADYSAC ARSGLTLNRY STSLAETYNR LTNQAGETFA PPRTPSYVGV SSSTSVNMSM GGTDGDTFSC PQTSLSMQIS GMSPQLQYIM PSPSSNAFAT NQTHQGSYNT FRLHSPCALY GYNFSTSPKL AASPEKIVSS QGSFLGSSPS GTMTDRQMLP PVEGVHLLSS GGQQSFFDSR TLGSLTLSSS QVSAHMV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.