Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SWI/SNF complex subunit SMARCC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7840-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091111
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_003065.3
SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein
Research Use Only
SMARCC1
Recombinant Protein
E. coli
IIIPSYASWF DYNCIHVIER RALPEFFNGK NKSKTPEIYL AYRNFMIDTY RLNPQEYLTS TACRRNLTGD VCAVMRVHAF LEQWGLVNYQ VDPESRPMAM GPPPTPHFNV LADTPSGLVP LHLRSPQVPA AQQMLNFPEK NKEKPVDLQN FGLRTDIYSK KTLAKSKGAS AGREWTEQET LLLLEALEMY KDDWNKVSEH VGSRTQDECI LHFLRLPIED P
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6599
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein > 10μg