Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein
Código de producto. p-7154516
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SWI/SNF complex subunit SMARCC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003065.3
ID de gen (Entrez) 6599
Nombre SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SMARCC1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia IIIPSYASWF DYNCIHVIER RALPEFFNGK NKSKTPEIYL AYRNFMIDTY RLNPQEYLTS TACRRNLTGD VCAVMRVHAF LEQWGLVNYQ VDPESRPMAM GPPPTPHFNV LADTPSGLVP LHLRSPQVPA AQQMLNFPEK NKEKPVDLQN FGLRTDIYSK KTLAKSKGAS AGREWTEQET LLLLEALEMY KDDWNKVSEH VGSRTQDECI LHFLRLPIED P
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein >