Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SWI/SNF complex subunit SMARCC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP7840-ec-200ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_003065.3 | |
SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein | |
Research Use Only | |
SMARCC1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIIPSYASWF DYNCIHVIER RALPEFFNGK NKSKTPEIYL AYRNFMIDTY RLNPQEYLTS TACRRNLTGD VCAVMRVHAF LEQWGLVNYQ VDPESRPMAM GPPPTPHFNV LADTPSGLVP LHLRSPQVPA AQQMLNFPEK NKEKPVDLQN FGLRTDIYSK KTLAKSKGAS AGREWTEQET LLLLEALEMY KDDWNKVSEH VGSRTQDECI LHFLRLPIED P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
6599 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human SWI / SNF complex subunit SMARCC1 Protein > 200μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido