Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STOM / EPB72, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004090.4 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2040 |
Nombre | STOM / EPB72 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16025500
|
enQuireBio™
QP6740-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16065500
|
enQuireBio™
QP6740-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16015500
|
enQuireBio™
QP6740-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16045500
|
enQuireBio™
QP6740-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16055500
|
enQuireBio™
QP6740-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16035500
|
enQuireBio™
QP6740-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004090.4 | |
STOM / EPB72 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2040 | |
Research Use Only | |
STOM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEKRHTRDS EAQRLPDSFK DSPSKGLGPC GWILVAFSFL FTVITFPISI WMCIKIIKEY ERAIIFRLGR ILQGGAKGPG LFFILPCTDS FIKVDMRTIS FDIPPQEILT KDSVTISVDG VVYYRVQNAT LAVANITNAD SATRLLAQTT LRNVLGTKNL SQILSDREEI AHNMQSTLDD ATDAWGIKVE RVEIKDVKLP VQLQRAMAAE AEASREARAK VIAAEGEMNA SRALKEASMV ITESPAALQL RYLQTLTTIA AEKNSTIVFP LPIDMLQGII GAKHSHLG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein