Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein Código de producto.: 16035500
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein
Código de producto. 16035500
1 mg, 1 miligramo
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
100 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16035500
Marca: enQuireBio™ QP6740ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) STOM / EPB72, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004090.4
ID de gen (Entrez) 2040
Nombre STOM / EPB72 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen STOM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MAEKRHTRDS EAQRLPDSFK DSPSKGLGPC GWILVAFSFL FTVITFPISI WMCIKIIKEY ERAIIFRLGR ILQGGAKGPG LFFILPCTDS FIKVDMRTIS FDIPPQEILT KDSVTISVDG VVYYRVQNAT LAVANITNAD SATRLLAQTT LRNVLGTKNL SQILSDREEI AHNMQSTLDD ATDAWGIKVE RVEIKDVKLP VQLQRAMAAE AEASREARAK VIAAEGEMNA SRALKEASMV ITESPAALQL RYLQTLTTIA AEKNSTIVFP LPIDMLQGII GAKHSHLG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human STOM / EPB72 Protein >