Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Src kinase-associated phosphoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Src kinase-associated phosphoprotein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001068567.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 8631 |
Nombre | Src kinase-associated phosphoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020781
|
enQuireBio™
QP7785-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16040781
|
enQuireBio™
QP7785-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030781
|
enQuireBio™
QP7785-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050781
|
enQuireBio™
QP7785-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060781
|
enQuireBio™
QP7785-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070781
|
enQuireBio™
QP7785-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001068567.1 | |
Src kinase-associated phosphoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8631 | |
Research Use Only | |
SKAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQAAALPEEI RWLLEDAEEF LAEGLRNENL SAVARDHRDH ILRGFQQIKA RYYWDFQPQG GDIGQDSSDD NHSGTLGLSL TSDAPFLSDY QDEGMEDIVK GAQELDNVIK QGYLEKKSKD HSFFGSEWQK RWCVVSRGLF YYYANEKSKQ PKGTFLIKGY GVRMAPHLRR DSKKESCFEL TSQDRRSYEF TATSPAEARD WVDQISFLLK DLSSLTIPYE EDEEEEEKEE TYDDIDGFDS PSCGSQCRPT ILPGSVGIKE PTEEKEEEDI YEVLPDEEHD LEEDESGTRR KGVDYASYYQ GLWDCHGDQP DELSFQRGDL IRILSKEYNM YGWWVGELNS LVGIVPKEYL TTAFEVEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |