Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Src kinase-associated phosphoprotein 1
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_001068567.1 |
ID de gen (Entrez) | 8631 |
Nombre | Src kinase-associated phosphoprotein 1 |
Cantidad | 10 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | SKAP1 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Src kinase-associated phosphoprotein 1 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido