Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Src kinase-associated phosphoprotein 1
Código de producto. 16070781
50 μg, 50 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Src kinase-associated phosphoprotein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001068567.1
ID de gen (Entrez) 8631
Nombre Src kinase-associated phosphoprotein 1
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SKAP1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MQAAALPEEI RWLLEDAEEF LAEGLRNENL SAVARDHRDH ILRGFQQIKA RYYWDFQPQG GDIGQDSSDD NHSGTLGLSL TSDAPFLSDY QDEGMEDIVK GAQELDNVIK QGYLEKKSKD HSFFGSEWQK RWCVVSRGLF YYYANEKSKQ PKGTFLIKGY GVRMAPHLRR DSKKESCFEL TSQDRRSYEF TATSPAEARD WVDQISFLLK DLSSLTIPYE EDEEEEEKEE TYDDIDGFDS PSCGSQCRPT ILPGSVGIKE PTEEKEEEDI YEVLPDEEHD LEEDESGTRR KGVDYASYYQ GLWDCHGDQP DELSFQRGDL IRILSKEYNM YGWWVGELNS LVGIVPKEYL TTAFEVEE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Src kinase-associated phosphoprotein 1 >