Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Squalene synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Squalene synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001274671.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2222 |
Nombre | Squalene synthase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15979489
|
enQuireBio™
QP6031-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999489
|
enQuireBio™
QP6031-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15989489
|
enQuireBio™
QP6031-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15909499
|
enQuireBio™
QP6031-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919499
|
enQuireBio™
QP6031-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929499
|
enQuireBio™
QP6031-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001274671.1 | |
Squalene synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2222 | |
Research Use Only | |
FDFT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EFVKCLGHPE EFYNLVRFRI GGKRKVMPKM DQDSLSSSLK TCYKYLNQTS RSFAAVIQAL DGEMRNAVCI FYLVLRALDT LEDDMTISVE KKVPLLHNFH SFLYQPDWRF MESKEKDRQV LEDFPTISLE FRNLAEKYQT VIADICRRMG IGMAEFLDKH VTSEQEWDKY CHYVAGLVGI GLSRLFSASE FEDPLVGEDT ERANSMGLFL QKTNIIRDYL EDQQGGREFW PQEVWSRYVK KLGDFAKPEN IDLAVQCLNE LITNALHHIP DVITYLSRLR NQSVFNFCAI PQVMAIATLA ACYNNQQVFK GAVKIRKGQA VTLMMDATNM PAVKAIIYQY MEEIYHRIPD SDPSSSKTRQ IISTIRTQNL PNCQLISRSH YSPIYLSFVM LLAALSWQYL TTLSQVTEDY VQTGEH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |