Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Squalene synthase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Squalene synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6031-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001274671.1
Squalene synthase Protein
Research Use Only
FDFT1
Recombinant Protein
E. coli
EFVKCLGHPE EFYNLVRFRI GGKRKVMPKM DQDSLSSSLK TCYKYLNQTS RSFAAVIQAL DGEMRNAVCI FYLVLRALDT LEDDMTISVE KKVPLLHNFH SFLYQPDWRF MESKEKDRQV LEDFPTISLE FRNLAEKYQT VIADICRRMG IGMAEFLDKH VTSEQEWDKY CHYVAGLVGI GLSRLFSASE FEDPLVGEDT ERANSMGLFL QKTNIIRDYL EDQQGGREFW PQEVWSRYVK KLGDFAKPEN IDLAVQCLNE LITNALHHIP DVITYLSRLR NQSVFNFCAI PQVMAIATLA ACYNNQQVFK GAVKIRKGQA VTLMMDATNM PAVKAIIYQY MEEIYHRIPD SDPSSSKTRQ IISTIRTQNL PNCQLISRSH YSPIYLSFVM LLAALSWQYL TTLSQVTEDY VQTGEH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2222
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Squalene synthase Protein > 200μg